Learn More
4-Bromoanilina, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11482088
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
4-Bromoaniline is used as a precursor in the production of azo dyes and dihydroquinazolines. It is also used as carbon and nitrogen supplement in the culture medium of Moraxella sp. strain G. Further, it is employed in the preparation of para-bromobiphenyl through Gomberg-Bachmann reaction. In addition to this, it is used as a building block in the preparation or pharmaceutical and organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-bromoanilina se utiliza como precursora en la producción de colorantes azoicos y dihidroquinazolinas. También se utiliza como suplemento de carbono y nitrógeno en el medio de cultivo de Moraxella sp. cepa G. Además, se emplea en la preparación de parabromobifenilo a través de la reacción de Gomberg-Bachmann. Además de esto, se utiliza como compuesto básico en la preparación o compuestos orgánicos y farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en alcohol y éter. Insoluble en agua fría.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Sensible a la luz y al aire. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, cloroformatos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-40-1
Fórmula molecular C6H6BrN
Peso molecular (g/mol) 172.025
Número MDL MFCD00007822
Clave InChI WDFQBORIUYODSI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-bromoaniline, 4-bromobenzenamine, benzenamine, 4-bromo, p-bromophenylamine, aniline, p-bromo, 4-bromo-aniline, 4-bromobenzeneamine, p-bromo aniline, 4-bromanilinu, 4-bromo-phenylamine
PubChem CID 7807
Nombre IUPAC 4-bromoanilina
SMILES C1=CC(=CC=C1N)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromoaniline
Punto de fusión 60°C to 65°C
Punto de ebullición 222°C to 224°C
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98%
Cantidad 50 g
Número UN UN2811
Beilstein 742031
Índice Merck 14,1404
Información de solubilidad Soluble in alcohol and ether. Insoluble in cold water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.03
Porcentaje de pureza ≥98%