Learn More
4-Bromoanilina, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
39.20€ - 388.00€
CAS | 106-40-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H6BrN |
Peso molecular (g/mol) | 172.025 |
Número MDL | MFCD00007822 |
Clave InChI | WDFQBORIUYODSI-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | p-bromoaniline, 4-bromobenzenamine, benzenamine, 4-bromo, p-bromophenylamine, aniline, p-bromo, 4-bromo-aniline, 4-bromobenzeneamine, p-bromo aniline, 4-bromanilinu, 4-bromo-phenylamine |
PubChem CID | 7807 |
Nombre IUPAC | 4-bromoanilina |
SMILES | C1=CC(=CC=C1N)Br |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11482088
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15126.18 |
50 g |
39.20€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11492088
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15126.30 |
250 g |
110.00€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11472088
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15126.0B |
1000 g |
388.00€
1000 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
4-Bromoaniline is used as a precursor in the production of azo dyes and dihydroquinazolines. It is also used as carbon and nitrogen supplement in the culture medium of Moraxella sp. strain G. Further, it is employed in the preparation of para-bromobiphenyl through Gomberg-Bachmann reaction. In addition to this, it is used as a building block in the preparation or pharmaceutical and organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesLa 4-bromoanilina se utiliza como precursora en la producción de colorantes azoicos y dihidroquinazolinas. También se utiliza como suplemento de carbono y nitrógeno en el medio de cultivo de Moraxella sp. cepa G. Además, se emplea en la preparación de parabromobifenilo a través de la reacción de Gomberg-Bachmann. Además de esto, se utiliza como compuesto básico en la preparación o compuestos orgánicos y farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en alcohol y éter. Insoluble en agua fría.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Sensible a la luz y al aire. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, cloroformatos y agentes oxidantes fuertes.
106-40-1 | |
172.025 | |
WDFQBORIUYODSI-UHFFFAOYSA-N | |
7807 | |
C1=CC(=CC=C1N)Br |
C6H6BrN | |
MFCD00007822 | |
p-bromoaniline, 4-bromobenzenamine, benzenamine, 4-bromo, p-bromophenylamine, aniline, p-bromo, 4-bromo-aniline, 4-bromobenzeneamine, p-bromo aniline, 4-bromanilinu, 4-bromo-phenylamine | |
4-bromoanilina |
Especificaciones
4-Bromoaniline | |
60°C to 65°C | |
≥98% | |
MFCD00007822 | |
742031 | |
p-bromoaniline, 4-bromobenzenamine, benzenamine, 4-bromo, p-bromophenylamine, aniline, p-bromo, 4-bromo-aniline, 4-bromobenzeneamine, p-bromo aniline, 4-bromanilinu, 4-bromo-phenylamine | |
WDFQBORIUYODSI-UHFFFAOYSA-N | |
4-bromoanilina | |
7807 | |
≥98% |
106-40-1 | |
222°C to 224°C | |
C6H6BrN | |
UN2811 | |
14,1404 | |
Soluble in alcohol and ether. Insoluble in cold water. | |
C1=CC(=CC=C1N)Br | |
172.025 | |
172.03 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H311-H373-H302-H332-H315-H319
P260-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P314-P330-P332+P313-P361-P363-P501c
H302+H332-H311-H315-H319-H373
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:SÓLIDOS TÓXICOS, ORGÁNICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 203-393-9
missing translation for 'rtecsNumber' : BW9280000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only