Learn More
4-bromobenzaldehído, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Bromobenzaldehyde |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Fórmula lineal | BrC6H4CHO |
Cantidad | 25 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.02 |
Porcentaje de pureza | 95% |