Learn More
Tetrafluoroborato de 4-bromobencenodiazonio, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11401697
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 11401697
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B25670.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 673-40-5 | C6H4BBrF4N2 | 270.82 g/mol
4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate was used in preparation of surface modified Au(111) electrode, 1-(4-bromophenyl)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodec-1-ene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetrafluoroborato de 4-bromobencenodiazonio se utilizó en la preparación de electrodo Au(111) modificado en superficie, 1-(4′-bromofenil)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodec-1-eno.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar alejado de agentes oxidantes y agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 673-40-5
Fórmula molecular C6H4BBrF4N2
Peso molecular (g/mol) 270.82
Número MDL MFCD00011894
Clave InChI FXTCQUCYDJZGGU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromobenzenediazonium tetrafluoroborate, acmc-209nyn, 4-bromobenzene-1-diazonium; tetrafluoroboranuide, boron +3 cation; 4-bromobenzenediazonium; tetrafluoride
PubChem CID 2734810
Nombre IUPAC 4-bromobencenodiazonio; tetrafluoroborato
SMILES F[B-](F)(F)F.BrC1=CC=C(C=C1)[N+]#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate
Punto de fusión ∼135°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Número UN UN1759
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.83
Porcentaje de pureza 96%