Learn More
Cloruro de 4-bromobencensulfonilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448436
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11448436 25 g 25 g
11458436 100 g 100 g
11468436 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11448436
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15909.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98-58-8 | C6H4BrClO2S | 255.51 g/mol
4-Bromobenzenesulfonyl chloride is used as activating agent in the synthesis of oligodeoxyribo- and oligoribo- nucleotides in solution. It also used in the synthesis of 4-(N-allylsulfamoyl)phenylboronic acid and in protection of amines as 4-bromobenzenesulfonamides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 4-bromobencensulfonilo se utiliza como agente activador en la síntesis de oligodesoxiribonucleótidos y oligoribonucleótidos en solución. También se utiliza en la síntesis de ácido 4-(N-alilsulfamoil)fenilborónico y en la protección de aminas como 4-bromobencensulfonamidas.
Solubilidad
Soluble en tetrahidrofurano, éter de petróleo y 1,4-dioxano. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Sensible a la humedad. Almacénese bajo gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-58-8
Fórmula molecular C6H4BrClO2S
Peso molecular (g/mol) 255.51
Número MDL MFCD00007437
Clave InChI KMMHZIBWCXYAAH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromobenzene-1-sulfonyl chloride, p-bromobenzenesulfonyl chloride, 4-bromo-benzenesulfonyl chloride, p-bromophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-bromo, 4-bromobenzenesulphonyl chloride, 4-bromobenzenesulfonylchloride, unii-c6347t8fp1, 4-bromobenzene sulfonyl chloride, 4-bromophenyl chlorosulfone
PubChem CID 7396
Nombre IUPAC 4-cloruro de bromobencenosulfonilo
SMILES C1=CC(=CC=C1S(=O)(=O)Cl)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromobenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 73°C to 77°C
Punto de ebullición 152°C to 154°C (26 mmHg)
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 743518
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,1407
Información de solubilidad Soluble in Tetrahydrofuran,petroleum ether and 1,4-dioxane. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.52
Porcentaje de pureza ≥98%