Learn More
Alcohol de 4-bromobencilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474614
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
11474614 10 g 10 g
11484614 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 11474614
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13197.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 873-75-6 | C7H7BrO | 187.036 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 873-75-6
Fórmula molecular C7H7BrO
Peso molecular (g/mol) 187.036
Número MDL MFCD00004650
Clave InChI VEDDBHYQWFOITD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromobenzyl alcohol, 4-bromophenyl methanol, p-bromobenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-bromo, para-bromobenzyl alcohol, 4-bromobenzylalcohol, p-bromo-benzyl alcohol, ccris 5119, 4-bromophenyl-methanol, benzyl alcohol, p-bromo
PubChem CID 70119
Nombre IUPAC (4-bromofenil)metanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CO)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromobenzyl alcohol
Punto de fusión 76°C to 79°C
Cantidad 10 g
Beilstein 1931620
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.04
Porcentaje de pureza 99%