Learn More
4-Bromoclorobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10148003
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
106-39-8
C6H4BrCl
191.45
MFCD00000600
NHDODQWIKUYWMW-UHFFFAOYSA-N
4-bromochlorobenzene, p-bromochlorobenzene, 4-chlorobromobenzene, p-chlorobromobenzene, p-chlorophenyl bromide, benzene, 1-bromo-4-chloro, 4-chlorophenyl bromide, 1-chloro-4-bromobenzene, 4-chloro-1-bromobenzene, p-bromoclorobenzene
7806
1-Bromo-4-clorobenceno
ClC1=CC=C(Br)C=C1
106-39-8
C6H4BrCl
191.45
MFCD00000600
NHDODQWIKUYWMW-UHFFFAOYSA-N
4-bromochlorobenzene, p-bromochlorobenzene, 4-chlorobromobenzene, p-chlorobromobenzene, p-chlorophenyl bromide, benzene, 1-bromo-4-chloro, 4-chlorophenyl bromide, 1-chloro-4-bromobenzene, 4-chloro-1-bromobenzene, p-bromoclorobenzene
7806
1-Bromo-4-clorobenceno
ClC1=CC=C(Br)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Bromochlorobenzene
Punto de fusión 64.0°C to 67.0°C
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
Color Blanco
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.6510g/mL
Punto de ebullición 196.0°C
Cantidad 100 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Forma física Polvo cristalino
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Gravedad específica 1.651
Fórmula lineal BrC6H4Cl
Beilstein 05, 209
Información de solubilidad Solubility in water: 0.045g/L (25°C). Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.45
Porcentaje de pureza 99%