Learn More
Ácido 4-bromocinámico, predominantemente trans, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
4-Bromocinnamic acid has been used in the preparation of: (E)-β-bromo-4-bromostyrene, 2-amino-7-(piperidin-4-yl)isoquinoline, brominated dansyl derivative (4-bromophenyl)-4-(5-(dimethylamino)naphthalene-1-sulfonamido)butanoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-bromocinámico se ha utilizado en la preparación de: (E)-β-bromo-4-bromoestireno; 2-amino-7-(piperidin-4-il)isoquinolina; ácido (4-bromofenil)-4-(5-(dimetilamino)naftaleno-1-sulfonamido)butanoico a partir de un derivado bromado del dansilo.
Solubilidad
Soluble en alcohol, acetato de etilo y DMSO. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a - 20 °C. Almacenar en un área fresca, seca y bien ventilada, alejado de sustancias incompatibles, como agentes oxidantes.
El ácido 4-bromocinámico se ha utilizado en la preparación de: (E)-β-bromo-4-bromoestireno; 2-amino-7-(piperidin-4-il)isoquinolina; ácido (4-bromofenil)-4-(5-(dimetilamino)naftaleno-1-sulfonamido)butanoico a partir de un derivado bromado del dansilo.
Solubilidad
Soluble en alcohol, acetato de etilo y DMSO. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a - 20 °C. Almacenar en un área fresca, seca y bien ventilada, alejado de sustancias incompatibles, como agentes oxidantes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Bromocinnamic acid |
Nombre de nota | predominantly trans |
Punto de fusión | 260°C to 264°C |
Olor | Odorless |
Cantidad | 100 g |
Beilstein | 3538823 |
Información de solubilidad | Soluble in alcohol,ethyl acetate,DMSO. Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.06 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |