Learn More
4-(Bromometil)-3-metil-5-fenilisoxazol, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10502472
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10502472 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10592462 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
2 options
Código de producto. 10502472
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC20308DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 113841-59-1
Fórmula molecular C11H10BrNO
Peso molecular (g/mol) 252.111
Número MDL MFCD03086124
Clave InChI KCGVZUOBUPWFJC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776518
Nombre IUPAC 4-(bromometil)-3-metil-5-fenil-1,2-oxazol
SMILES CC1=NOC(=C1CBr)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Bromomethyl)-3-methyl-5-phenylisoxazole
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-bromomethyl-3-methyl-5-phenylisoxazole, 4-bromomethyl-3-methyl-5-phenyl-1,2-oxazole, pubchem23336, acmc-1c8sr, 4-bromomethyl-3-methyl-5-phenyl-isoxazole, isoxazole,4-bromomethyl-3-methyl-5-phenyl, isoxazole, 4-bromomethyl-3-methyl-5-phenyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.11
Porcentaje de pureza 95%