Learn More
4-(Bromometil)-3-metil-5-fenilisoxazol, ≥95 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Bromomethyl)-3-methyl-5-phenylisoxazole |
| % mín. CAS | 94.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-bromomethyl-3-methyl-5-phenylisoxazole, 4-bromomethyl-3-methyl-5-phenyl-1,2-oxazole, pubchem23336, acmc-1c8sr, 4-bromomethyl-3-methyl-5-phenyl-isoxazole, isoxazole,4-bromomethyl-3-methyl-5-phenyl, isoxazole, 4-bromomethyl-3-methyl-5-phenyl |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 252.11 |
| Porcentaje de pureza | 95% |