Learn More
Ácido 4-(brometil)benzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392116
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11392116 5 g 5 g
11302126 25 g 25 g
11312126 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11392116
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L03371.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6232-88-8 | C8H7BrO2 | 215.046 g/mol
4-(Bromomethyl)benzoic acid acts as an intermediate in the synthesis of eprosartan, which is used as an antihypertensive agent. Further, it is used in the preparation of 5,10,15,20-tetra(m-hydroxyphenyl)chlorin (temoporfin), which is a second generation photosensitizer. In addition to this, it is used in the preparation of 4-(5-arylidene-2,4-dioxothiazolidin-3-yl) methylbenzoic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido de 4-(bromometil)benzoico actúa como intermedio en la síntesis del eprosartán, que se utiliza como agente antihipertensivo. Además, se utiliza en la preparación de 5,10,15,20-tetra(m-hidroxifenil)clorina (temoporfin), que es un fotosensibilizador de segunda generación. Además de esto, se utiliza en la preparación de ácidos 4-(5-arilideno-2,4-dioxotiazolidin-3-il)metilbenzoicos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con bases, aminas y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6232-88-8
Fórmula molecular C8H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 215.046
Número MDL MFCD00002567
Clave InChI CQQSQBRPAJSTFB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromomethyl benzoic acid, alpha-bromo-p-toluic acid, benzoic acid, 4-bromomethyl, p-bromomethyl benzoic acid, 4-carboxybenzyl bromide, 4-bromomethyl-benzoic acid, a-bromo-p-toluic acid, p-carboxybenzyl bromide, p-bromomethylbenzoic acid
PubChem CID 22599
Nombre IUPAC ácido 4-(bromometil)benzoico
SMILES C1=CC(=CC=C1CBr)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Bromomethyl)benzoic acid
Punto de fusión 223°C to 227°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 1862870
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.05
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(Bromomethyl)benzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 4-(Bromomethyl)benzoic acid