Learn More
4-(Brometil)tetrahidropiran, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-(Bromomethyl)tetrahydropyran |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.06 |
Porcentaje de pureza | 97% |