Learn More
4-Bromofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11442667
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
Código de producto. 11442667
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14873.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 106-41-2 | C6H5BrO | 173.009 g/mol
4-Bromophenol is used as an intermediate in medicine grade. It is also used as a phenol that is used in Stille reactions. It is used in the intermediate of organic synthesis, flame retardant and pharmaceutical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-bromofenol se utiliza como intermediario en grado de medicina. También se usa como un fenol que se usa en las reacciones de Stille. Se utiliza en el intermedio de síntesis orgánica, pirorretardante y la industria farmacéutica.
Solubilidad
Es insoluble en agua. Es soluble en 5 % etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Sensible a la luz. Almacénese bajo gas inerte. Sensible al aire. Mantener alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-41-2
Fórmula molecular C6H5BrO
Peso molecular (g/mol) 173.009
Número MDL MFCD00002313
Clave InChI GZFGOTFRPZRKDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-bromophenol, phenol, 4-bromo, p-bromohydroxybenzene, 4-bromo-phenol, p-bromophenic acid, phenol, p-bromo, para-bromophenol, 4-bromo phenol, unii-lao4j0183i, ccris 632
PubChem CID 7808
Nombre IUPAC 4-bromofenol
SMILES C1=CC(=CC=C1O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromophenol
Punto de fusión 62°C to 66°C
Densidad 1.840
Punto de ebullición 235°C to 238°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 100 g
Número UN UN2811
Beilstein 1680024
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,1428
Información de solubilidad It is insoluble in water. It is soluble in 5%ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.01
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromophenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 4-Bromophenol