Learn More
Isocianato de 4-bromofenilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
4-Bromophenyl isocyanate is used in the synthesis of mixed bisamide derivative and monoamide product.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isocianato de 4-bromofenilo se utiliza en la síntesis de derivados de la biamida mezclados y productos de la monoamida.
Solubilidad
Poco soluble en agua (0,40 g/l a 25 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Es sensible a la humedad.
El isocianato de 4-bromofenilo se utiliza en la síntesis de derivados de la biamida mezclados y productos de la monoamida.
Solubilidad
Poco soluble en agua (0,40 g/l a 25 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Es sensible a la humedad.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Bromophenyl isocyanate |
Punto de fusión | 39°C to 42°C |
Punto de ebullición | 157°C to 158°C (14 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 109°C (228°F) |
Olor | Pungent |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN2811 |
Beilstein | 508203 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Índice Merck | 14,1430 |