Learn More
Clorhidrato de 4-bromofenilhidracina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10581411 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10581411 50 g Frasco de vidrio 50 g
10571411 10 g Frasco de vidrio 10 g
2 options
Código de producto. 10581411
Marca: Thermo Scientific Acros 162310500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 622-88-8 | C6H7BrN2·HCl | 223.51 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 622-88-8
Fórmula molecular C6H7BrN2·HCl
Peso molecular (g/mol) 223.51
Número MDL MFCD00012941
Clave InChI RGGOWBBBHWTTRE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromophenylhydrazine hydrochloride, 4-bromophenyl hydrazine hydrochloride, 4-bromophenylhydrazine hcl, 4-bromo phenyl hydrazine hydrochloride, p-bromophenylhydrazine monohydrochloride, hydrazine, 4-bromophenyl-, monohydrochloride, 1-4-bromophenyl hydrazine hydrochloride, 4-bromophenylhydrazinehydrochloride, p-bromophenylhydrazine hydrochloride
PubChem CID 12157
Nombre IUPAC (4-bromofenil)hidracina;clorhidrato
SMILES C1=CC(=CC=C1NN)Br.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromophenylhydrazine hydrochloride
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 210°C to 215°C
Color De negro-marrón a gris
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4NHNH2·HCl
Cantidad 50 g
Beilstein 15, 434
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.51
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromophenylhydrazine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.