Learn More
4-Bromostireno, 98 %, estabilizado con 0,1 % 4-terc-butilcatecol, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
4-Bromostyrene is widely utilized in the synthesis of nitroolefins by alkene cross-metathesis. It plays an important role in the Heck reaction to the synthesis of poly(1,4-phenylenevinylene). It is employed in the structure activity relationships (SAR) study of the chemical and biochemical properties of the vinyl group of styrene. It is also used to investigate the photochemical growth of Br-terminated self-assembled monolayers. It is also involved in the synthesis of silsesquioxanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 4-bromostireno se utiliza ampliamente en la síntesis de nitroolefinas por metátesis cruzada de alqueno. Desempeña un papel importante en la reacción de Heck en la síntesis de poli(1,4-fenilenevinileno). Se emplea en el estudio de las relaciones estructura-actividad (SAR) de las propiedades químicas y bioquímicas del grupo vinilo de estireno. También se utiliza para investigar el crecimiento fotoquímico de monocapas autoensambladas terminadas con Br. También participa en la síntesis de silsesquioxanos.
Solubilidad
Miscible con etanol, éter y benceno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con ácidos, bases, agentes oxidantes y halógenos. Conservar lejos de fuentes de ignición.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Bromostyrene |
Nombre de nota | stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol |
Punto de fusión | 3°C to 6°C |
Densidad | 1.4 |
Punto de ebullición | 88°C to 89°C (16 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 75°C (167°F) |
Índice de refracción | 1.594 |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 1634204 |
Información de solubilidad | Miscible with ethanol,ether and benzene. |