Learn More
4-Bromotolueno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10243940 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10243940 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10326170 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
2 options
Código de producto. 10243940
Marca: Thermo Scientific Acros 107481000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 106-38-7 | C7H7Br | 171.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-38-7
Fórmula molecular C7H7Br
Peso molecular (g/mol) 171.04
Número MDL MFCD00000109
Clave InChI ZBTMRBYMKUEVEU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromotoluene, p-bromotoluene, 4-methylbromobenzene, p-tolyl bromide, benzene, 1-bromo-4-methyl, toluene, p-bromo, p-methylphenyl bromide, p-methylbromobenzene, 1-methyl-4-bromobenzene, 4-bromo-1-methylbenzene
PubChem CID 7805
Nombre IUPAC 1-bromo-4-metilbenceno
SMILES CC1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromotoluene
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 26°C to 29°C
Color Blanco
Densidad 1.3900g/mL
Punto de ebullición 184°C
Temperatura de inflamación 85°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4Br
Índice de refracción 1.549
Cantidad 100 mL
Beilstein 05, 305
Índice Merck 14, 1439
Gravedad específica 1.39
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.04
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Masa de fusión baja cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromotoluene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.