Learn More
Cloruro de 4'-cloro(1,1'-bifenil)-4-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10300893
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
CAS 20443-74-7
Fórmula molecular C12H8Cl2O2S
Peso molecular (g/mol) 287.154
Número MDL MFCD01631918
Clave InChI NWYUSJMIHFIMTA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-chlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-chlorophenyl benzenesulfonyl chloride, 4'-chloro-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-chloro-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-chloro-4-biphenylylsulphonyl chloride, 4'-chloro 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 4'-chloro, 4'-chlorobiphenyl4-sulfonyl chloride, 4-chlorobiphenyl-4'-sulfonyl chloride, 4'-chloro biphenyl-4-sulfonyl chloride
PubChem CID 2794745
Nombre IUPAC cloruro de 4-(4-clorofenil)bencenosulfonilo
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)Cl)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4';-Chloro[1, 1';-biphenyl]-4-sulfonyl chloride
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.17
Porcentaje de pureza 97%