Learn More
Ácido 4-cloro-1,3-dimetil-1H-pirazolo[3,4-b]piridina-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10651483
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10651483 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10651483
Marca: Thermo Scientific Maybridge KM02255DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-chloro-1, 3-dimethyl-1H-pyrazolo[3, 4-b]pyridine-5-carboxylic acid
CAS 175201-94-2
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C9H8ClN3O2
Número MDL MFCD00067959
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-5-carboxylic acid, 4-chloro-1,3-dimethylpyrazolo 3,4-b pyridine-5-carboxylic acid, 4-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazol 3,4-b pyridine-5-carboxylic acid, 1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-5-carboxylicacid, 4-chloro-1,3-dimethyl, 4-chloro-1,3-dimethylpyrazolo 3,4-b pyridine, 4-chloro-1,3-dimethylpyrazolo 5,4-b pyridine-5-carboxylic acid, buttpark 30\08-34, 4-chloro-1,3-dimethyl-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-5, 4-chloro-1,3-dimethylpyraazolo 3,4-b pyridine-5-carboxylic acid
Clave InChI LHEUUYZQYKWDSY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1N=C(C)C2=C(Cl)C(=CN=C12)C(O)=O
Nombre IUPAC ácido 4-cloro-1,3-dimetilpirazol[3,4-b]piridina-5-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 225.63
PubChem CID 614513
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.63
Porcentaje de pureza 97%