Learn More
4-Cloro-1-buteno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15552383 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 15552383
Marca: Thermo Scientific Acros 460160010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 927-73-1
Fórmula molecular C4H7Cl
Peso molecular (g/mol) 90.55
Clave InChI WKEVRZCQFQDCIR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-1-butene, 1-butene, 4-chloro, 1-but-3-enyl chloride, ksc487m9b
PubChem CID 13565
Nombre IUPAC 4-clorobut-1-eno
SMILES C=CCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-1-butene
Densidad 0.9210g/mL
Temperatura de inflamación −8°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.921
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.55
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chloro-1-butene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.