Learn More
4-Cloro-2,6-dimetil-3-nitropiridina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15411279
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15513-48-1
Fórmula molecular C7H7ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 186.595
Número MDL MFCD08543468
Clave InChI PSBGFLWVQDGETK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 4-chloro-2,6-dimethyl-3-nitro, 4-chloro-3-nitro-2,6-lutidine, pubchem11177, 4-chloranyl-2,6-dimethyl-3-nitro-pyridine
PubChem CID 10702725
Nombre IUPAC 4-cloro-2,6-dimetil-3-nitropiridina
SMILES CC1=NC(=C(C(=C1)Cl)[N+](=O)[O-])C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2,6-dimethyl-3-nitropyridine
Punto de fusión 70°C to 73°C
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Beilstein 1569403
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.6
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido