Learn More
4-Cloro-2-fluoro-3-metoxianilina, 97 %
Código de producto. 15427197
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1323966-39-7
Fórmula molecular C7H7ClFNO
Peso molecular (g/mol) 175.587
Número MDL MFCD19687207
Clave InChI ICWULCQRXSKPBC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 17856680
Nombre IUPAC 4-cloro-2-fluoro-3-metoxianilina
SMILES COC1=C(C=CC(=C1F)N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.59
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido