Learn More
4-Cloro-2-fluorotolueno, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11364759
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 452-75-5
Fórmula molecular C7H6ClF
Peso molecular (g/mol) 144.57
Número MDL MFCD00000571
Clave InChI MKFCYQTVSDCXAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-2-fluorotoluene, 2-fluoro-4-chlorotoluene, benzene, 4-chloro-2-fluoro-1-methyl, pubchem3437, acmc-209k1n, ksc493m8j, mkfcyqtvsdcxaq-uhfffaoysa, 4-chloro-2-fluoro-1-methyl-benzene
PubChem CID 520630
Nombre IUPAC 4-Cloro-2-fluoro-1-metilbenceno
SMILES CC1=CC=C(Cl)C=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-fluorotoluene
Densidad 1.184
Punto de ebullición 158°C to 160°C
Temperatura de inflamación 51°C (123°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.498
Cantidad 100 g
Número UN UN1993
Beilstein 1931682
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.58
Porcentaje de pureza 99%