Learn More
4-Cloro-3,5-dimetilfenol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10122520 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10122520 100 g Frasco de plástico 100 g
10060620 500 g Frasco de plástico 500 g
10530794 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
3 options
Código de producto. 10122520
Marca: Thermo Scientific Acros 109061000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 88-04-0 | C8H9ClO | 156.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-04-0
Fórmula molecular C8H9ClO
Peso molecular (g/mol) 156.61
Número MDL MFCD00002324
Clave InChI OSDLLIBGSJNGJE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chloroxylenol, dettol, 4-chloro-3,5-xylenol, pcmx, benzytol, p-chloro-m-xylenol, 2-chloro-m-xylenol, 4-chloro-m-xylenol, ottasept, desson
PubChem CID 2723
ChEBI CHEBI:34393
Nombre IUPAC 4-cloro-3,5-dimetilfenol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1Cl)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3, 5-dimethylphenol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 113.0°C to 116.0°C
Color Blanco a beige
Punto de ebullición 246.0°C
Temperatura de inflamación 132°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal ClC6H2(CH3)2OH
Cantidad 100 g
Beilstein 06, II, 463
Índice Merck 15, 2182
Información de solubilidad Solubility in water: 0.3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkali hydroxide solutions,soluble in ethanol,ether and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.61
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chloro-3,5-dimethylphenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.