missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido 4-cloro-3-(ciclopropilcarbamoil)bencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific™

Código de producto. 15419905
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15419905

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52551.MD

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 871332-73-9
Fórmula molecular C10H11BClNO3
Peso molecular (g/mol) 239.462
Número MDL MFCD07783865
Clave InChI AZBIVGURALLESY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-3-cyclopropylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-chloro-3-cyclopropylcarbamoyl phenyl boronic acid, acmc-209qh3, n-cyclopropyl 5-borono-2-chlorobenzamide, n-cyclopropyl 2-chloro-5-boronobenzamide, 4-chloro-3-cyclopropylcarbamoyl benzeneboronic acid, boronic acid,b-4-chloro-3-cyclopropylamino carbonyl phenyl
PubChem CID 44886936
Nombre IUPAC ácido [4-cloro-3-(ciclopropilcarbamoil)fenil]borónico
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)Cl)C(=O)NC2CC2)(O)O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-(cyclopropylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 238°C to 242°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.46
Porcentaje de pureza 98%
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado