Learn More
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorophenylacetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 15436987
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1323955-63-0
Fórmula molecular C10H10ClFO3
Peso molecular (g/mol) 232.635
Número MDL MFCD19687188
Clave InChI JLMJTUGWXPDCKF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-3-ethoxy-2-fluorophenylacetic acid, 4-chloro-3-ethoxy-2-fluorophenyl acetic acid, 2-4-chloro-3-ethoxy-2-fluorophenyl acetic acid
PubChem CID 66523623
Nombre IUPAC Ácido 2-(4-cloro-3-etoxi-2-fluorofenil)acético
SMILES CCOC1=C(C=CC(=C1F)CC(=O)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorophenylacetic acid
Cantidad 1 g
Forma física Sólido
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.64
Porcentaje de pureza 97%