Learn More
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorophenylacetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorophenylacetic acid |
Cantidad | 250 mg |
Forma física | Sólido |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.64 |
Porcentaje de pureza | 97% |