Learn More
Ácido 4-cloro-3-fluorofenilacético, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11426060
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11426060 1 g 1 g
11436060 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11426060
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26592.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 883500-51-4
Fórmula molecular C8H6ClFO2
Peso molecular (g/mol) 188.582
Número MDL MFCD04115861
Clave InChI QIYNMJFDEWFEKJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-3-fluorophenylacetic acid, 2-4-chloro-3-fluorophenyl acetic acid, 4-chloro-3-fluorophenylaceticacid, 4-chloro-3-fluorophenyl acetic acid, pubchem4301, acmc-209qsi, 2-4-chloro-3-fluoro-phenyl acetic acid, 4-chloro-3-fluorphenylaceticacid, 4-chloro-3-fluoro-phenyl-acetic acid
PubChem CID 3814954
Nombre IUPAC ácido 2-(4-cloro-3-fluorofenil)acético
SMILES C1=CC(=C(C=C1CC(=O)O)F)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-fluorophenylacetic acid
Punto de fusión 88°C to 91°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.59
Porcentaje de pureza 97%