Learn More
4-cloro-3-metilfenol, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10590001 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
Código de producto. 10590001
Marca: Thermo Scientific Acros 109481000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 59-50-7 | C7H7ClO | 142.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59-50-7
Fórmula molecular C7H7ClO
Peso molecular (g/mol) 142.58
Número MDL MFCD00002323
Clave InChI CFKMVGJGLGKFKI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chlorocresol, 4-chloro-m-cresol, baktol, parol, p-chloro-m-cresol, ottafact, phenol, 4-chloro-3-methyl, 4-chloro-3-cresol, candaseptic, baktolan
PubChem CID 1732
ChEBI CHEBI:34395
Nombre IUPAC 4-cloro-3-metilfenol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-methylphenol
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 63.0°C to 65.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 242°C
Temperatura de inflamación 118°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal ClC6H3(CH3)OH
Cantidad 100 g
Beilstein 06, 381
Índice Merck 15, 2133
Información de solubilidad Solubility in water: 4g/L (20 c). Other solubilities: soluble in alkalies,soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.58
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Comprimidos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chloro-3-methylphenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.