Learn More
4'-Cloro-3'-nitroacetofenona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11492078
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. 11492078
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15121.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5465-65-6
Fórmula molecular C8H6ClNO3
Peso molecular (g/mol) 199.59
Número MDL MFCD00007083
Clave InChI YEVPHFIFGUWSMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-chloro-3'-nitroacetophenone, 1-4-chloro-3-nitrophenyl ethanone, 4-chloro-3-nitroacetophenone, ethanone, 1-4-chloro-3-nitrophenyl, 1-4-chloro-3-nitrophenyl ethan-1-one, unii-gkv85f2zxl, acetophenone, 4'-chloro-3'-nitro, gkv85f2zxl, 4-chloro-3'-nitroacetophenone, 3'-nitro-4'-chloro acetophenone
PubChem CID 79596
Nombre IUPAC 1-(4-Cloro-3-nitrofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C(Cl)C(=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Chloro-3'-nitroacetophenone
Punto de fusión 96°C to 100°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1640627
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.6
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4'-Chloro-3'-nitroacetophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 4'-Chloro-3'-nitroacetophenone