missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Cloro-3-(trifluorometoxi)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™

Código de producto. p-7028844
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11396719 1 g 1 g
11306729 5 g 5 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11396719

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26255.03

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.

Solubilidad
Insoluble en agua.

Notas
Mantener en un recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes. Almacenar en gas inerte seco. Es sensible al aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 886499-59-8
Fórmula molecular C8H4ClF3O2
Peso molecular (g/mol) 224.563
Número MDL MFCD06660219
Clave InChI XOHOCMBXDFQWDF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-3-trifluoromethoxy benzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro-3-trifluoromethoxy, benzaldehyde, 4-hloro-3-trifluoromethoxy
PubChem CID 17750790
Nombre IUPAC 4-cloro-3-(trifluorometoxi)benzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=O)OC(F)(F)F)Cl

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Índice de refracción 1.485
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.57
Porcentaje de pureza 97%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.