Learn More
4-Chloro-5-methylbenzene-1,2-diamine, ≥95%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10283092
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
CAS 63155-04-4
Fórmula molecular C7H9ClN2
Peso molecular (g/mol) 156.613
Número MDL MFCD00221471
Clave InChI HOFKXNBVTNUDSH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2801468
Nombre IUPAC 4-chloro-5-methylbenzene-1,2-diamine
SMILES CC1=CC(=C(C=C1Cl)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-5-methylbenzene-1, 2-diamine
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Sinónimo 1,2-benzenediamine,4-chloro-5-methyl, 4-chloro-5-methyl-1,2-phenylenediamine, 4mrh, pubchem22761, 2-chloro-4,5-diaminotoluene, 2-amino-4-chloro-5-methylphenyl amine, 4-chloro-5-methyl-benzene-1,2-diamine, 5-chloro-4-methyl-1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4-chloro-5-methyl, 4-chloranyl-5-methyl-benzene-1,2-diamine
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.62
Porcentaje de pureza 95%
Cantidad 10 g
Envase Frasco de vidrio ámbar