missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Alfa Aesar™ 4-Cloro-6-metil-2-fenilquinolina Código de producto.: 11470020

Alfa Aesar™ 4-Cloro-6-metil-2-fenilquinolina

Código de producto. 11470020
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11470020

Marca: Alfa Aesar™ H50561.03

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Identificadores de productos químicos

CAS 18618-02-5
Fórmula molecular C16H12ClN
Peso molecular (g/mol) 253.729
Número MDL MFCD02179777
Clave InChI PFLXBAREWKKMOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acmc-20aml1, quinoline,4-chloro-6-methyl-2-phenyl
PubChem CID 7022159
Nombre IUPAC 4-cloro-6-metil-2-fenilquinolina
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)N=C(C=C2Cl)C3=CC=CC=C3

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 4-Chloro-6-methyl-2-phenylquinoline
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.73

Certificados

Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.

2 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteJ13Q057 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog Number
Número de loteI20Q025 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog Number
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Alfa Aesar™ 4-Cloro-6-metil-2-fenilquinolina >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado