Learn More
4-cloro-7-metiltieno[3,2-d]pirimidina, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-7-methylthieno[3, 2-d]pyrimidine |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-chloro-7-methylthieno 3,2-d pyrimidine, thieno 3,2-d pyrimidine, 4-chloro-7-methyl, 4-chloro-7-methylthiopheno 3,2-d pyrimidine, thieno 3,2-d pyrimidine,4-chloro-7-methyl, pubchem23125, 4-chloro-7-methyl thieno 3,2-d pyrimidine, 4-chloro-7-methyl-thieno 3,2-d pyrimidine, 4-chloranyl-7-methyl-thieno 3,2-d pyrimidine, 4-chloro-7-methylthieno 2,3-d pyrimidine |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.65 |
| Porcentaje de pureza | 97% |