Learn More
4-Cloro-7-nitrobenzofurazan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11442207
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11442207 5 g 5 g
11452207 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11442207
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14165.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10199-89-0 | C6H2ClN3O3 | 199.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-cloro-7-nitrobenzofurazan se utiliza como reactivo derivado para el análisis cromatográfico de aminoácidos y aminas de bajo peso molecular.Se utiliza en la preparación de fosfolípidos fluorescentes derivados, hidroxinaftofurazan y 4-cloro-7-nitrobenzofurazan-dodecanoilfosfatidiletanolamina.Actúa como reactivo fluorescente para etiquetar sulfhidrilos libres y N-terminales en proteínas, y como agente de retención para el ácido sulfénico de cisteína.Es un reactivo cromogénico y fluorogénico sensible.Reacciona con trans-1-metoxi-3-(trimetilsililoxi)-1,3-butadieno (dieno de Danishefsky) para preparar el éter silílico de forma regioselectiva.Además, se utiliza para etiquetar péptidos, proteínas y otras biomoléculas.Asimismo, se emplea en la síntesis de fosfolípidos fluorescentes derivados, NBD-dodecanoilfosfatidiletanolamina, hidroxinaftofurazan funcionalizado y maleimida marcada con 7-nitrobenzofurazan (NBD).
Solubilidad
Soluble en metanol, dimetilsulfóxido, dimetilformamida y cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco.Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10199-89-0
Fórmula molecular C6H2ClN3O3
Peso molecular (g/mol) 199.55
Número MDL MFCD00005808
Clave InChI IGHBXJSNZCFXNK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-7-nitrobenzofurazan, nbd chloride, 4-chloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole, nbd-cl, 7-chloro-4-nitrobenzofurazan, 2,1,3-benzoxadiazole, 4-chloro-7-nitro, nbd-chloride, nbd-c 1, 1-chloro-4-nitrobenzoxadiazole, 4-nitro-7-chlorobenzofurazan
PubChem CID 25043
ChEBI CHEBI:78878
Nombre IUPAC 4-cloro-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol
SMILES C1=C(C2=NON=C2C(=C1)Cl)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-7-nitrobenzofurazan
Punto de fusión 96°C to 100°C
Cantidad 5 g
Beilstein 614212
Información de solubilidad Soluble in methanol,dimethylsulfoxide,dimethylformamide and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.56
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chloro-7-nitrobenzofurazan
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 4-Chloro-7-nitrobenzofurazan