Learn More
4-Cloro-8-metoxi-2-metilquinolina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430020
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11430020
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H50559.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 64951-58-2 | C11H10ClNO | 207.66 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64951-58-2
Fórmula molecular C11H10ClNO
Peso molecular (g/mol) 207.66
Número MDL MFCD00272401
Clave InChI RHSCPZBPNUZBOA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 807583
Nombre IUPAC 4-cloro-8-metoxi-2-metilquinolina
SMILES COC1=C2N=C(C)C=C(Cl)C2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-8-methoxy-2-methylquinoline
Punto de fusión 89°C to 93°C
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-chloro-8-methoxyquinaldine, 4-chloro-8-methoxxyquinaldine, 4-chloro-8-methoxy-2-methyl-quinoline, quinoline,4-chloro-8-methoxy-2-methyl, acmc-20aiah, pubchem20521, cbmicro_008398, 4-chloro-2-methyl-8-methoxyquinoline, quinoline, 4-chloro-8-methoxy-2-methyl, 4-chloro-8-methoxy-2-methylquinoline
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.66
Porcentaje de pureza 95%