Learn More
4-cloro-DL-fenilalanina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
4-Chloro-DL-phenylalanine is an irreversible tryptophan hydroxylase inhibitor that depletes serotonin in the brain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 4-cloro-DL-fenilalanina es un inhibidor irreversible de la hidroxilasa de triptófano que agota la serotonina en el cerebro.
Solubilidad
Soluble en 10 mm en 1eq. NaOH y en 5 mm en agua con calentamiento suave.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-DL-phenylalanine |
| Punto de fusión | ∼265°C (decomposition) |
| Beilstein | 2805758 |
| Información de solubilidad | Soluble to 10 mM in 1eq. NaOH and to 5 mM in water with gentle warming. |
| Cantidad | 10 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.64 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |