Learn More
4-Cloro-N-metilanilina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
26.43€ - 57.99€
CAS | 932-96-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H8ClN |
Peso molecular (g/mol) | 141.598 |
Número MDL | MFCD00000614 |
Clave InChI | XCEYKKJMLOFDSS-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | p-chloro-n-methylaniline, benzenamine, 4-chloro-n-methyl, n-methyl-4-chloroaniline, n-p-chlorobenzyl methylamine, n-methyl-p-chloroaniline, aniline, p-chloro-n-methyl, unii-2ixy9ja2p8, 4-chloro-n-methylbenzenamine, ccris 2889, n-4-chlorophenyl-n-methylamine |
PubChem CID | 70272 |
Nombre IUPAC | 4-cloro-N-metilanilina |
SMILES | CNC1=CC=C(C=C1)Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11496836
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23962.03 |
1 g |
26.43€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11406846
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23962.06 |
5 g |
57.99€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
932-96-7 | |
141.598 | |
XCEYKKJMLOFDSS-UHFFFAOYSA-N | |
70272 | |
CNC1=CC=C(C=C1)Cl |
C7H8ClN | |
MFCD00000614 | |
p-chloro-n-methylaniline, benzenamine, 4-chloro-n-methyl, n-methyl-4-chloroaniline, n-p-chlorobenzyl methylamine, n-methyl-p-chloroaniline, aniline, p-chloro-n-methyl, unii-2ixy9ja2p8, 4-chloro-n-methylbenzenamine, ccris 2889, n-4-chlorophenyl-n-methylamine | |
4-cloro-N-metilanilina |
Especificaciones
4-Chloro-N-methylaniline | |
238°C to 240°C | |
C7H8ClN | |
UN2810 | |
p-chloro-n-methylaniline, benzenamine, 4-chloro-n-methyl, n-methyl-4-chloroaniline, n-p-chlorobenzyl methylamine, n-methyl-p-chloroaniline, aniline, p-chloro-n-methyl, unii-2ixy9ja2p8, 4-chloro-n-methylbenzenamine, ccris 2889, n-4-chlorophenyl-n-methylamine | |
CNC1=CC=C(C=C1)Cl | |
141.598 | |
141.6 |
932-96-7 | |
>100°C (212°F) | |
MFCD00000614 | |
2205846 | |
XCEYKKJMLOFDSS-UHFFFAOYSA-N | |
4-cloro-N-metilanilina | |
70272 | |
95% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H331-H373-H302-H312-H315-H319
Toxic if inhaled.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement
P260-P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Peligro
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:TÓXICO, LÍQUIDOS, ORGÁNICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'rtecsNumber' : CX9857900.