Learn More
4-Cloro-N-fenilbenzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15495958
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15495958 250 mg 250 miligramos
15485958 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15495958
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H59590.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6833-15-4
Fórmula molecular C13H10ClNO
Peso molecular (g/mol) 231.679
Número MDL MFCD00000620
Clave InChI SFHDVPIEJXCMBP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorobenzanilide, benzamide,4-chloro-n-phenyl, benzamide, 4-chloro-n-phenyl, p-chlorobenzanilide, 4-chlor-benzanilid, benzanilide, 4-chloro, n-phenyl-4-chlorobenzamide, 4-chloro-n-phenyl-benzamide, 4-chlorophenyl-n-benzamide, 4-chloranyl-n-phenyl-benzamide
PubChem CID 346669
Nombre IUPAC 4-cloro-N-fenilbenzamida
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-N-phenylbenzamide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.68
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido