Learn More
4-Cloroanisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Descripción
4-Chloroanisole was found to react with Cu (II)-smectite forming a blue clay-organic complex. 4-Chloroanisole was chosen as the main test substrate for the optimisation studies as it is electronically deactivated and thus resistant to oxidative addition and consequently very reluctant to enter a catalytic manifold.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se descubrió que el 4-cloroanisol reaccionaba con la esmectita-Cu(II) y formaba un complejo orgánico de arcilla azul. Se eligió el 4-cloroanisol como el principal sustrato de prueba para los estudios de optimización, ya que está desactivado electrónicamente, por lo que es resistente a la adición oxidativa y, en consecuencia, muy reacio a entrar en un colector catalítico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
Se descubrió que el 4-cloroanisol reaccionaba con la esmectita-Cu(II) y formaba un complejo orgánico de arcilla azul. Se eligió el 4-cloroanisol como el principal sustrato de prueba para los estudios de optimización, ya que está desactivado electrónicamente, por lo que es resistente a la adición oxidativa y, en consecuencia, muy reacio a entrar en un colector catalítico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Chloroanisole |
Punto de fusión | -18°C |
Densidad | 1.17 |
Punto de ebullición | 198°C to 200°C |
Temperatura de inflamación | 78°C (172°F) |
Índice de refracción | 1.535 |
Cantidad | 250 g |
Beilstein | 1858901 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.59 |