Learn More
4-Clorobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Descripción
4-Chlorobenzaldehyde is used as an intermediate for the manufacture of dyestuffs, optical brighteners, pharmaceuticals, agricultural chemicals and metal finishing products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-Clorobenzaldehído se utiliza como intermediario para la fabricación de colorantes, abrillantadores ópticos, productos farmacéuticos, productos químicos agrícolas y productos de acabado metálico.
Solubilidad
Soluble en agua (0,94 g/l).
Notas
Sensible al aire. Almacénese en un lugar fresco y seco en un recipiente bien cerrado. Con buena ventilación. Almacenar lejos del aire y de agentes oxidantes.
El 4-Clorobenzaldehído se utiliza como intermediario para la fabricación de colorantes, abrillantadores ópticos, productos farmacéuticos, productos químicos agrícolas y productos de acabado metálico.
Solubilidad
Soluble en agua (0,94 g/l).
Notas
Sensible al aire. Almacénese en un lugar fresco y seco en un recipiente bien cerrado. Con buena ventilación. Almacenar lejos del aire y de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Chlorobenzaldehyde |
Punto de fusión | 45°C to 49°C |
Punto de ebullición | 213°C to 214°C |
Temperatura de inflamación | 88°C (190°F) |
Olor | Pungent |
Cantidad | 250 g |
Número UN | UN3077 |
Beilstein | 385858 |
Sensibilidad | Air Sensitive |
Información de solubilidad | Soluble in water (0.94g/L). |