Learn More
4-Clorobenzotrifluoruro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10035913 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
25 ml
250 ml
Código de producto. 10035913
Marca: Thermo Scientific Acros 108730010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98-56-6 | C7H4ClF3 | 180.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-56-6
Fórmula molecular C7H4ClF3
Peso molecular (g/mol) 180.56
Número MDL MFCD00000627
Clave InChI QULYNCCPRWKEMF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorobenzotrifluoride, p-chlorobenzotrifluoride, 1-chloro-4-trifluoromethyl benzene, benzene, 1-chloro-4-trifluoromethyl, 4-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, para-chlorobenzotrifluoride, p-chlorophenyl trifluoromethane, p-chloro-a,a,a-trifluorotoluene, pcbtf, p-chlorotrifluoromethylbenzene
PubChem CID 7394
Nombre IUPAC 1-cloro-4-(trifluorometil)benceno
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzotrifluoride
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -36.0°C
Color Incolora
Densidad 1.3500g/mL
Punto de ebullición 136.0°C to 138.0°C
Temperatura de inflamación 47°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H4CF3
Índice de refracción 1.4453 to 1.4473
Cantidad 1 L
Índice Merck 15, 2127
Gravedad específica 1.35
Viscosidad 0.67 mPa.s (38°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.56
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chlorobenzotrifluoride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.