Learn More
4-clorobutironitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3756998 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
5 GR
500 GR
Código de producto. 10255671
Marca: Thermo Scientific Acros 329940050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 628-20-6 | C4H6ClN | 103.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 628-20-6
Fórmula molecular C4H6ClN
Peso molecular (g/mol) 103.55
Número MDL MFCD00001972
Clave InChI ZFCFBWSVQWGOJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorobutyronitrile, butanenitrile, 4-chloro, butyronitrile, 4-chloro, gamma-chlorobutyronitrile, 1-chloro-3-cyanopropane, 4-chloro-butyronitrile, .gamma.-chlorobutyronitrile, 4chlorobutyronitrile, 4-chlorobutyroonitrile, 4-chloro-butanenitrile
PubChem CID 12336
Nombre IUPAC 4-clorobutanonitrilo
SMILES ClCCCC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-chlorobutyronitrile
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0800g/mL
Punto de ebullición 195°C to 197°C
Temperatura de inflamación 85°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4420 to 1.444
Cantidad 5 g
Beilstein 02, 278
Gravedad específica 1.08
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.55
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chlorobutyronitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.