Learn More
Alfa Aesar™ 4-Clorochalcona, +98 %
Código de producto. 11458556
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
CAS 956-04-7
Fórmula molecular C15H11ClO
Peso molecular (g/mol) 242.70
Número MDL MFCD00016345
Clave InChI ABGIIXRNMHUKII-DHZHZOJOSA-N
Sinónimo 4-chlorochalcone, p-chlorochalcone, p-chlorostyryl phenyl ketone, 3-4-chlorophenyl-1-phenyl-2-propen-1-one, 4-chlorostyryl phenyl ketone, 3-4-chlorophenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, 2e-3-4-chlorophenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, 4-chlorobenzylidene acetophenone, e-3-4-chlorophenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, chalcone, 4-chloro-6ci,7ci,8ci
PubChem CID 5377022
ChEBI CHEBI:34398
Nombre IUPAC (E)-3-(4-clorofenil)-1-fenilprop-2-en-1-ona
SMILES ClC1=CC=C(\C=C\C(=O)C2=CC=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorochalcone
Punto de fusión 114°C to 116°C
Cantidad 50 g
Beilstein 1105953
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.71
Porcentaje de pureza ≥98%