Learn More
Hidrocloruro de 4-(clorometil)-2-(3-clorofenil)-1,3-tiazol, +97 %, Thermo Scientific™ Código de producto.: 10259782
Hidrocloruro de 4-(clorometil)-2-(3-clorofenil)-1,3-tiazol, +97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10259782
1 g
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Código de producto. 10259782
Marca: Thermo Scientific Maybridge MO01135DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 690632-83-8
Fórmula molecular C10H8Cl3NS
Peso molecular (g/mol) 280.59
Número MDL MFCD05664422
Clave InChI CSXLYGPSLQHDEK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloromethyl-2-3-chlorophenyl thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-3-chlorophenyl-1,3-thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-3-chlorophenyl-1,3-thiazole-hydrogen chloride 1/1Mostrar másMostrar menos
PubChem CID 2794670
Nombre IUPAC 4-(clorometil)-2-(3-clorofenil)-1,3-tiazol; hidrocloruro
SMILES Cl.ClCC1=CSC(=N1)C1=CC(Cl)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Chloromethyl)-2-(3-chlorophenyl)-1, 3-thiazole hydrochloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.61
Porcentaje de pureza 97%
Título del producto
Hidrocloruro de 4-(clorometil)-2-(3-clorofenil)-1,3-tiazol, +97 %, Thermo Scientific™ >