Learn More
Hidrocloruro de 4-(clorometil)-2-metil-1,3-tiazol, tecnol., Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-(Chloromethyl)-2-methyl-1, 3-thiazole hydrochloride |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.09 |
Porcentaje de pureza | Tech. |
Grado | Técnico |