Learn More
4-(Clorometil)benzonitrilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
54.60€ - 592.00€
CAS | 874-86-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H6ClN |
Peso molecular (g/mol) | 151.593 |
Número MDL | MFCD00019761 |
Clave InChI | LOQLDQJTSMKBJU-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4-chloromethyl benzonitrile, 4-cyanobenzyl chloride, 4-chloromethyl-benzonitrile, benzonitrile, 4-chloromethyl, ccris 5103, p-cyanobenzyl chloride, 4-chloromethyl benzenecarbonitrile, 4-cyanobenzylchloride, pubchem7377, alp.-chloro-p-tolunitrile |
PubChem CID | 70127 |
Nombre IUPAC | 4-(clorometilo)benzonitrilo |
SMILES | C1=CC(=CC=C1CCl)C#N |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11449657
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22138.09 |
10 g |
54.60€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11459657
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22138.18 |
50 g |
195.00€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11469657
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22138.30 |
250 g |
592.00€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
874-86-2 | |
151.593 | |
LOQLDQJTSMKBJU-UHFFFAOYSA-N | |
70127 | |
C1=CC(=CC=C1CCl)C#N |
C8H6ClN | |
MFCD00019761 | |
4-chloromethyl benzonitrile, 4-cyanobenzyl chloride, 4-chloromethyl-benzonitrile, benzonitrile, 4-chloromethyl, ccris 5103, p-cyanobenzyl chloride, 4-chloromethyl benzenecarbonitrile, 4-cyanobenzylchloride, pubchem7377, alp.-chloro-p-tolunitrile | |
4-(clorometilo)benzonitrilo |
Especificaciones
4-(Chloromethyl)benzonitrile | |
77°C to 80°C | |
MFCD00019761 | |
4-chloromethyl benzonitrile, 4-cyanobenzyl chloride, 4-chloromethyl-benzonitrile, benzonitrile, 4-chloromethyl, ccris 5103, p-cyanobenzyl chloride, 4-chloromethyl benzenecarbonitrile, 4-cyanobenzylchloride, pubchem7377, alp.-chloro-p-tolunitrile | |
C1=CC(=CC=C1CCl)C#N | |
151.593 | |
151.6 |
874-86-2 | |
C8H6ClN | |
UN2923 | |
LOQLDQJTSMKBJU-UHFFFAOYSA-N | |
4-(clorometilo)benzonitrilo | |
70127 | |
≥98% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H331-H314-H318-H302-H312
Tóxico en caso de inhalación.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P311-P330-P332+P313-P362-P501c
H301+H331-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:6,1; grupo de embalaje:III
missing translation for 'einecsNumber' : 212-869-5
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only