Learn More
Ácido 4-cloronicotínico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
4-Chloropyridine-3-carboxylic acid is a building block used in a synthesis of benzocanthinones via tributyltin hydride radical induced cyclization. 4-Chloropyridine-3-carboxylic acid is also used in a synthesis of heterocyclic analogues of xanthone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
4-Chloropiridina-3-ácido carboxílico es un compuesto básico utilizado en una síntesis de benzocantinonas a través de la ciclación inducida por radicales de hidruro de tributilestaño. El ácido 4-cloropiridina-3-carboxílico también se utiliza en una síntesis de análogos heterocíclicos de xantona.
Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos en 20 °C
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
4-Chloropiridina-3-ácido carboxílico es un compuesto básico utilizado en una síntesis de benzocantinonas a través de la ciclación inducida por radicales de hidruro de tributilestaño. El ácido 4-cloropiridina-3-carboxílico también se utiliza en una síntesis de análogos heterocíclicos de xantona.
Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos en 20 °C
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Chloronicotinic acid |
Punto de fusión | ∽165°C (decomposition) |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 9255849 |
Información de solubilidad | Soluble in organic solvents at 20 deg C |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.56 |
Porcentaje de pureza | 97% |