Learn More
4-Clorofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11457467
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1000 g
106-48-9
C6H5ClO
128.555
MFCD00002318
WXNZTHHGJRFXKQ-UHFFFAOYSA-N
p-chlorophenol, parachlorophenol, phenol, 4-chloro, 4-hydroxychlorobenzene, phenol, p-chloro, applied 3-78, 4-monochlorophenol, p-chlorophenic acid, p-chlorfenol, 4-chloro-1-hydroxybenzene
4684
CHEBI:28078
4-clorofenol
C1=CC(=CC=C1O)Cl
106-48-9
C6H5ClO
128.555
MFCD00002318
WXNZTHHGJRFXKQ-UHFFFAOYSA-N
p-chlorophenol, parachlorophenol, phenol, 4-chloro, 4-hydroxychlorobenzene, phenol, p-chloro, applied 3-78, 4-monochlorophenol, p-chlorophenic acid, p-chlorfenol, 4-chloro-1-hydroxybenzene
4684
CHEBI:28078
4-clorofenol
C1=CC(=CC=C1O)Cl
It is used as main raw material of compounding for medicine, dye, plastic and other industries. 4-Chlorophenol was used in visible-light-induced degradation of 4-chlorophenol in aqueous suspension of pure TiO2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
se utiliza como materia prima principal de los compuestos para la medicina, los tintes, el plástico y otras industrias. El 4-clorofenol se utilizó en la degradación inducida por la luz visible del 4-clorofenol en suspensión acuosa de TiO pura2.
Solubilidad
soluble en agua (27g/l).
Notas
sensible al aire. Almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 4-Chlorophenol
Punto de fusión 39°C to 43°C
Densidad 1.306
Punto de ebullición 217°C to 220°C
Temperatura de inflamación 115°C (239°F)
Olor Phenol-like
Cantidad 1000 g
Número UN UN2020
Beilstein 507004
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,2154
Información de solubilidad Soluble in water (27g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.56
Porcentaje de pureza 99%