Learn More
4-Clorhidrato de cloropiridina 97 %, Thermo Scientific Chemicals
72.12€ - 193.97€
CAS | 7379-35-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H5Cl2N |
Peso molecular (g/mol) | 150.00 |
Número MDL | MFCD00012829 |
Clave InChI | XGAFCCUNHIMIRV-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4-chloropyridine hydrochloride, 4-chloropyridine hcl, 4-chloropyridinium chloride, pyridine, 4-chloro-, hydrochloride, 4-chloro-pyridine hydrochloride, ccris 1716, pyridine, 4-chloro-, hydrochloride 1:1, 4-chloropyridine, chloride, 4-chloropyridinehydrochloride, 4-chloropyrodine hydrochloride |
PubChem CID | 81852 |
Nombre IUPAC | 4-cloropiridina; clorhidrato |
SMILES | [H+].[Cl-].ClC1=CC=NC=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10336220
|
Thermo Scientific
110030250 |
25 g | Frasco de vidrio |
72.12€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10530011
|
Thermo Scientific Acros
110031000 |
100 g | Frasco de plástico |
193.97€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
7379-35-3 | |
150.00 | |
XGAFCCUNHIMIRV-UHFFFAOYSA-N | |
81852 | |
[H+].[Cl-].ClC1=CC=NC=C1 |
C5H5Cl2N | |
MFCD00012829 | |
4-chloropyridine hydrochloride, 4-chloropyridine hcl, 4-chloropyridinium chloride, pyridine, 4-chloro-, hydrochloride, 4-chloro-pyridine hydrochloride, ccris 1716, pyridine, 4-chloro-, hydrochloride 1:1, 4-chloropyridine, chloride, 4-chloropyridinehydrochloride, 4-chloropyrodine hydrochloride | |
4-cloropiridina; clorhidrato |
Especificaciones
4-Chloropyridine hydrochloride | |
7379-35-3 | |
100.0 | |
Beige amarillento a blanco | |
Auténtico | |
C5H5Cl2N | |
MFCD00012829 | |
4-chloropyridine hydrochloride, 4-chloropyridine hcl, 4-chloropyridinium chloride, pyridine, 4-chloro-, hydrochloride, 4-chloro-pyridine hydrochloride, ccris 1716, pyridine, 4-chloro-, hydrochloride 1:1, 4-chloropyridine, chloride, 4-chloropyridinehydrochloride, 4-chloropyrodine hydrochloride | |
XGAFCCUNHIMIRV-UHFFFAOYSA-N | |
4-cloropiridina; clorhidrato | |
81852 | |
97% |
97% | |
96.0 | |
210.0°C | |
198°C | |
96% min. (HPLC) | |
(C5H4N)Cl | |
20, 231 | |
Solubility in water: soluble | |
[H+].[Cl-].ClC1=CC=NC=C1 | |
150.00 | |
150.01 | |
Polvo cristalino |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Declaración GHS P
Usar guantes, ropa de protección, gafas, máscara de protección.
Evitar respirar polvo, humo, gas, niebla, vapores, aerosoles.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar con abundante agua y jabón.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Enjuagar con agua cuidadosamente
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 230-946-1
missing translation for 'tsca' : TSCA